2-Chloro-4-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
C2723-1G C2723-5G
TCIAC2723-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAC2723-1G TCIAC2723-5G
2-Chloro-4-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD06651557
Numéro CAS: 101066-61-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité