6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C2725-1G C2725-5G
TCIAC2725-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAC2725-1G TCIAC2725-5G
6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00837871
Numéro CAS: 23688-89-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité