2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC2726-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAC2726-25G TCIAC2726-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₄S
MW: 234,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216496
Numéro CAS: 53250-83-2
EINECS: 406-520-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité