Acide 3-(1-cyanoéthyl)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2730-5G C2730-25G
TCIAC2730-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAC2730-5G TCIAC2730-25G
Acide 3-(1-cyanoéthyl)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(1-cyanoéthyl)benzoïque
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002520
Numéro CAS: 5537-71-3
EINECS: 226-897-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité