4-Chloropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2732-1G C2732-5G
TCIAC2732-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAC2732-1G TCIAC2732-5G
4-Chloropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Chloropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138,5500 g/mol
Numéro MDL: MFCD06009833
Numéro CAS: 19235-89-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité