6-Chloro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
C2743-5G C2743-25G
TCIAC2743-5GEA 55 EUR InStock
TCIAC2743-5G TCIAC2743-25G
6-Chloro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Chloro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₄ClNO₃
MW: 197,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006701
Numéro CAS: 4743-17-3
EINECS: 225-255-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité