Cetilistat ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Hexadecyloxy)-6-methyl-4H-benzo[d][1,3]oxazin-4-one, 2-Hexadecyloxy-6-methyl-4H-3,1-benzoxazin-4-one
C2745-1G C2745-5G
TCIAC2745-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC2745-1G TCIAC2745-5G
Cetilistat ≥98.0% (par HPLC)
Cetilistat
Formule: C₂₅H₃₉NO₃
MW: 401,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD09839697
Numéro CAS: 282526-98-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité