5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2747-1G C2747-5G
TCIAC2747-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAC2747-1G TCIAC2747-5G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 158,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052538
Numéro CAS: 27006-76-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité