Acide (4-chloro-3-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
C2749-1G C2749-5G
TCIAC2749-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC2749-1G TCIAC2749-5G
Acide (4-chloro-3-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-chloro-3-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BClFO₂
Point de fusion: 144°C
Numéro MDL: MFCD01319010
Numéro CAS: 137504-86-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité