1-Chloro-2-ethynylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2750-1G C2750-5G
TCIAC2750-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC2750-1G TCIAC2750-5G
1-Chloro-2-ethynylbenzène ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-2-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅Cl
Point d'ébullition: 72°C
Point d'éclair: 70°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00269951
Numéro CAS: 873-31-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité