2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2752-1G C2752-5G
TCIAC2752-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAC2752-1G TCIAC2752-5G
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05154991
Numéro CAS: 63529-30-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité