Acide 2-chloro-5-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2755-200MG C2755-1G
TCIAC2755-200MGEA 53.9 EUR InStock
TCIAC2755-200MG TCIAC2755-1G
Acide 2-chloro-5-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-chloro-5-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₃
Numéro MDL: MFCD00466261
Numéro CAS: 6280-89-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité