(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (3aR,4S,5R,6aS)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl 4-Phenylbenzoate, (3aR,4S,5R,6aS)-Hexahydro-4-(hydroxymethyl)-5-(4-phenylbenzoyloxy)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (3aR,4S,5R,6aS)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Biphenyl-4-carboxylate
C2756-200MG C2756-1G
TCIAC2756-200MGEA 29.7 EUR InStock
TCIAC2756-200MG TCIAC2756-1G
(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate ≥98.0% (par HPLC)
(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate
Formule: C₂₁H₂₀O₅
MW: 352,39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078077
Numéro CAS: 31752-99-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 69.00 to 74.00 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -81.0 to -85.0 deg (C=1,CHCl3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité