N-Carbobenzoxy-6-aminohexanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2757-5G C2757-25G
TCIAC2757-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC2757-5G TCIAC2757-25G
N-Carbobenzoxy-6-aminohexanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzoxy-6-aminohexanoic acid
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004423
Numéro CAS: 1947-00-8
EINECS: 217-748-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité