4-Cyano-4'-propylbiphenyl ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Propyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
C2764-1G C2764-5G
TCIAC2764-1GEA 33 EUR InStock
TCIAC2764-1G TCIAC2764-5G
4-Cyano-4'-propylbiphenyl ≥99.0% (par GC)
4-Cyano-4'-propylbiphenyl
Formule: C₁₆H₁₅N
MW: 221,2970 g/mol
Numéro MDL: MFCD00505987
Numéro CAS: 58743-76-3
EINECS: 261-415-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 65.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité