2-Cyclohexylethanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2-Aminoethyl)cyclohexane, 2-Cyclohexylethylamine
C2765-1G C2765-5G
TCIAC2765-1GEA 99 EUR InStock
TCIAC2765-1G TCIAC2765-5G
2-Cyclohexylethanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Cyclohexylethanamine
Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00058668
Numéro CAS: 4442-85-7
EINECS: 224-673-7
ONU: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité