Cephalothin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (6R,7R)-3-(Acetoxymethyl)-8-oxo-7-(2-(thiophen-2-yl)acetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic Acid, Cephalotin
C2769-5G C2769-25G
TCIAC2769-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC2769-5G TCIAC2769-25G
Cephalothin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cephalothin
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₆S₂
MW: 396,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00242614
Numéro CAS: 153-61-7
EINECS: 205-815-7
Merck Index: 14,01982
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité