2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2771-5G C2771-25G
TCIAC2771-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAC2771-5G TCIAC2771-25G
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD01464022
Numéro CAS: 42288-26-6
EINECS: 459-560-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité