2-Chloro-6-méthylpyrazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2777-1G C2777-5G
TCIAC2777-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAC2777-1G TCIAC2777-5G
2-Chloro-6-méthylpyrazine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-méthylpyrazine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,5596 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Numéro MDL: MFCD00055032
Numéro CAS: 38557-71-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité