Isocyanate de 4-chloro-3-(trifluorméthyl)phényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC2778-25GEA 218 EUR InStock
TCIAC2778-25G TCIAC2778-5G
Isocyanate de 4-chloro-3-(trifluorméthyl)phényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 4-chloro-3-(trifluorméthyl)phényle
Formule: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,57 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013874
Numéro CAS: 327-78-6
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité