1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2779-1G C2779-5G
TCIAC2779-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAC2779-1G TCIAC2779-5G
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉F₂NO₃
MW: 265,2123 g/mol
Point de fusion: 289°C
Numéro MDL: MFCD01646375
Numéro CAS: 93107-30-3
EINECS: 413-760-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité