4-Chloro-N-methylpicolinamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2793-1G C2793-5G
TCIAC2793-1GEA 103 EUR InStock
TCIAC2793-1G TCIAC2793-5G
4-Chloro-N-methylpicolinamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Chloro-N-methylpicolinamide
Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD02185921
Numéro CAS: 220000-87-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité