cis-1,3-Cyclohexanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C2801-1G C2801-5G
TCIAC2801-1GEA 130 EUR InStock
TCIAC2801-1G TCIAC2801-5G
cis-1,3-Cyclohexanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
cis-1,3-Cyclohexanediamine
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 198°C
Numéro CAS: 26772-34-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité