Cesium green ≥85.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4''-[2-[2-[2-[2-(4-Nitrophenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-ol
C2806-50MG C2806-250MG
TCIAC2806-50MGEA 127 EUR InStock
TCIAC2806-50MG TCIAC2806-250MG
Cesium green ≥85.0% (par HPLC)
Cesium green
Formule: C₃₂H₃₃NO₈
MW: 559,62 g/mol
Numéro CAS: 1611477-45-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité