Cyclohexadiene (mélange 1,3- et 1,4-) ≥85.0% (par GC) (contains 4-10% Benzene) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dihydrobenzene
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
C2808-5ML C2808-25ML
TCIAC2808-5MLEA 82.5 EUR InStock
TCIAC2808-5ML TCIAC2808-25ML
Cyclohexadiene (mélange 1,3- et 1,4-) ≥85.0% (par GC) (contains 4-10% Benzene) stabilisé
Cyclohexadiene
Formule: C₆H₈
MW: 80,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 % (total of isomer)
Benzene 4.0 to 10.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité