Catecholbis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Catechol Ditriflate, Catechol Bis(trifluoromethanesulphonate)
C2809-1G C2809-5G
TCIAC2809-1GEA 150 EUR InStock
TCIAC2809-1G TCIAC2809-5G
Catecholbis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (par GC)
Catecholbis(trifluoromethanesulphonate)
Formule: C₈H₄F₆O₆S₂
MW: 374,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274274
Numéro CAS: 17763-91-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité