5-(2-Chlorophényl)tétrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2811-1G C2811-5G
TCIAC2811-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAC2811-1G TCIAC2811-5G
5-(2-Chlorophényl)tétrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-(2-Chlorophényl)tétrazole
Formule: C₇H₅ClN₄
Numéro MDL: MFCD00040950
Numéro CAS: 50907-46-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité