4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(5-(p-Tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonamide, Celecoxib
C2816-200MG C2816-1G
TCIAC2816-200MGEA 23.1 EUR InStock
TCIAC2816-200MG TCIAC2816-1G
4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulphonamide
Formule: C₁₇H₁₄F₃N₃O₂S
MW: 381,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00941298
Numéro CAS: 169590-42-5
Merck Index: 14,01956
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité