4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)pyrazole
C2818-1G C2818-5G
TCIAC2818-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC2818-1G TCIAC2818-5G
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Formule: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00209566
Numéro CAS: 18704-67-1
EINECS: 242-516-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité