2-Cyano-N,N-diéthylacétamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2822-5G C2822-25G
TCIAC2822-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAC2822-5G TCIAC2822-25G
2-Cyano-N,N-diéthylacétamide ≥98.0% (par GC)
2-Cyano-N,N-diéthylacétamide
Formule: C₇H₁₂N₂O
MW: 140,19 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01332383
Numéro CAS: 26391-06-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité