(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2824-100MGEA 101 EUR InStock
TCIAC2824-100MG
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Formule: C₃₁H₅₀F₆IrNP₂
MW: 804,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075097
Numéro CAS: 64536-78-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 1.50 to 1.80 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité