(2H)-Benzofuranne-3-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzofuran-3(2H)-one
C2825-1G C2825-5G
TCIAC2825-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC2825-1G TCIAC2825-5G
(2H)-Benzofuranne-3-one ≥98.0% (par GC)
(2H)-Benzofuranne-3-one
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051810
Numéro CAS: 7169-34-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité