2-Chloro-4-nitrobenzamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2829-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAC2829-5G TCIAC2829-25G
2-Chloro-4-nitrobenzamide ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-nitrobenzamide
Formule: C₇H₅ClN₂O₃
Numéro MDL: MFCD00017119
Numéro CAS: 3011-89-0
EINECS: 221-143-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité