3-Cyanocoumarine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Coumarin-3-carbonitrile, 2-Oxo-2H-chromene-3-carbonitrile
C2830-1G C2830-5G
TCIAC2830-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC2830-1G TCIAC2830-5G
3-Cyanocoumarine ≥98.0% (par GC)
3-Cyanocoumarine
Formule: C₁₀H₅NO₂
MW: 171,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00115699
Numéro CAS: 15119-34-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité