7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromène-3-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Cyano-7-hydroxycoumarin, 7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromene-3-carbonitrile
C2834-1G C2834-5G
TCIAC2834-1GEA 121 EUR InStock
TCIAC2834-1G TCIAC2834-5G
7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromène-3-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromène-3-carbonitrile
Formule: C₁₀H₅NO₃
MW: 187,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037480
Numéro CAS: 19088-73-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité