4-Chloro-2-methylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2835-200MG C2835-1G
TCIAC2835-200MGEA 25.3 EUR InStock
TCIAC2835-200MG TCIAC2835-1G
4-Chloro-2-methylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,5596 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00234069
Numéro CAS: 4994-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité