7-(Diethylamino)-3-(1-methyl-2-benzimidazolyl)coumarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Coumarin 30, 3-(2-N-Methylbenzimidazolyl)-7-N,N-diethylaminocoumarin, 7-(Diethylamino)-3-(1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2H-chromen-2-one
C2837-200MG C2837-1G
TCIAC2837-200MGEA 72.6 EUR InStock
TCIAC2837-200MG TCIAC2837-1G
7-(Diethylamino)-3-(1-methyl-2-benzimidazolyl)coumarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
7-(Diethylamino)-3-(1-methyl-2-benzimidazolyl)coumarin
Formule: C₂₁H₂₁N₃O₂
MW: 347,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051349
Numéro CAS: 41044-12-6
EINECS: 255-186-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C
Lambda max. 413.0 to 415.0 nm (EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité