N-Carbobenzoxyglycine methyl ester ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Cbz-glycine Methyl Ester, N-Benzyloxycarbonylglycine methyl ester, Z-Gly-OMe
C2838-5G C2838-25G
TCIAC2838-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAC2838-5G TCIAC2838-25G
N-Carbobenzoxyglycine methyl ester ≥95.0% (par GC)
N-Carbobenzoxyglycine methyl ester
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,23 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Numéro MDL: MFCD00043631
Numéro CAS: 1212-53-9
EINECS: 214-922-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité