7-Chloroindoline-2,3-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Chloroindoline-2,3-dione, 7-Chloro-1H-indole-2,3-dione, 7-Cloroindoline-2,3-dione
C2840-1G C2840-5G
TCIAC2840-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAC2840-1G TCIAC2840-5G
7-Chloroindoline-2,3-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7-Chloroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄ClNO₂
MW: 181,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022796
Numéro CAS: 7477-63-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité