1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclobuta[1,2-c:3,4-c']difuran-1,3,4,6(3aH,3bH,6aH,6bH)-tetraone
C2842-1G C2842-5G
TCIAC2842-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAC2842-1G TCIAC2842-5G
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié par sublimation
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
Formule: C₈H₄O₆
MW: 196,11 g/mol
Point de fusion: 285°C
Numéro MDL: MFCD00004944
Numéro CAS: 4415-87-6
EINECS: 224-577-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53eeeb976d6709496950f801c2dc6f2721eee18c&vid=c77e6554cb19ced5c0b2ca8126f249ec64c92f01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité