2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzimidazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzo[d]imidazole
C2850-5G C2850-25G
TCIAC2850-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC2850-5G TCIAC2850-25G
2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzimidazole ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₁₄H₁₀ClFN₂
MW: 260,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00800240
Numéro CAS: 84946-20-3
EINECS: 284-624-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité