Cedrol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (+)-Cedrol, (3R,3aS,6R,7R,8aS)-3,6,8,8-Tetramethyloctahydro-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol
C2854-5G C2854-25G
TCIAC2854-5GEA 66 EUR InStock
TCIAC2854-5G TCIAC2854-25G
Cedrol ≥98.0% (par GC)
Cedrol
Formule: C₁₅H₂₆O
MW: 222,37 g/mol
Point d'ébullition: 273°C
Numéro MDL: MFCD00062952
Numéro CAS: 77-53-2
EINECS: 201-035-6
Merck Index: 14,01911
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +11.0 deg (C=5, CHCL3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité