6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
C2857-1G C2857-5G
TCIAC2857-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAC2857-1G TCIAC2857-5G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole ≥98.0% (par GC)
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole
Formule: C₁₂H₁₂ClN
MW: 205,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00541331
Numéro CAS: 36684-65-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité