Clofazimine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-(isopropylimino)phenazin-2-amine, N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-(isopropylimino)-3,5-dihydrophenazin-2-amine
C2866-1G C2866-5G
TCIAC2866-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAC2866-1G TCIAC2866-5G
Clofazimine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Clofazimine
Formule: C₂₇H₂₂Cl₂N₄
MW: 473,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056793
Numéro CAS: 2030-63-9
EINECS: 217-980-2
Merck Index: 14,02373
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité