Clotrimazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]imidazole
C2867-5G C2867-25G
TCIAC2867-5GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC2867-5G TCIAC2867-25G
Clotrimazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Clotrimazole
Formule: C₂₂H₁₇ClN₂
MW: 344,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057220
Numéro CAS: 23593-75-1
EINECS: 245-764-8
Merck Index: 14,02417
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité