6-Chloro-3-formylchromone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
C2869-5G C2869-25G
TCIAC2869-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAC2869-5G TCIAC2869-25G
6-Chloro-3-formylchromone ≥98.0% (par GC)
6-Chloro-3-formylchromone
Formule: C₁₀H₅ClO₃
MW: 208,597 g/mol
Numéro MDL: MFCD00139138
Numéro CAS: 42248-31-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité