λ-Carrageenan, faible viscosité
Fournisseur: TCI
Synonyms: lambda-Carrageenan (High-viscosity)
C2871-1G C2871-5G
TCIAC2871-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC2871-1G TCIAC2871-5G
λ-Carrageenan, faible viscosité
lambda-Carrageenan
Numéro MDL: MFCD00151513
Numéro CAS: 9064-57-7
EINECS: 232-953-5
Merck Index: 14,01864
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Viscosity min. 10 mPa-s (0.3 %, H2O, 25 deg-C)
Drying loss max. 15.0 %
Ash Content max. 30.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité