N-Carbobenzoxy-L-serine benzyl ester ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Cbz-L-serine Benzyl Ester, Z-Ser-OBzl, Benzyl ((benzyloxy)carbonyl)-L-serinate
C2873-25G C2873-5G
TCIAC2873-25GEA 203 EUR InStock
TCIAC2873-25G TCIAC2873-5G
N-Carbobenzoxy-L-serine benzyl ester ≥97.0% (par HPLC, azote total)
N-Carbobenzoxy-L-serine benzyl ester
Formule: C₁₈H₁₉NO₅
MW: 329,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037824
Numéro CAS: 21209-51-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +6.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité