3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline
C2874-1G C2874-5G
TCIAC2874-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAC2874-1G TCIAC2874-5G
3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline
Formule: C₁₃H₁₁ClFNO
MW: 251,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD06809822
Numéro CAS: 202197-26-0
EINECS: 445-590-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité