Capecitabine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5'-Deoxy-5-fluoro-N4-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine, Pentyl (1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)carbamate
C2878-1G C2878-5G
TCIAC2878-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC2878-1G TCIAC2878-5G
Capecitabine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Capecitabine
Formule: C₁₅H₂₂FN₃O₆
MW: 359,35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00930626
Numéro CAS: 154361-50-9
Merck Index: 14,01754
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +96.0 to +100.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité